Läs mer
Cineole, ca. 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11442052 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442052 50 mL 50ml
11452052 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442052 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215068950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00 SEK
    490.74 SEK / 50ml
    Save 25.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Läkemedel, insekticid
Chemical Identifiers
CAS 470-82-6
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00167977
InChI-nyckel WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
PubChem CID 2758
IUPAC-namn 1,3,3-trimetyl-2-oxabicyklo[2.2.2]oktan
LEDER CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Specifications
Kemiskt namn eller material Cineole
Färg Färglös
Densitet 0,921 till 0,924 g/ml
Analysprocentintervall Cirka 99 %
Kvantitet 50 mL
Formel vikt 154.3
Fysisk form Vätska