Läs mer
Cineole, ca. 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11452052 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452052 500 mL 500ml
11442052 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11452052 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215068990
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Läkemedel, insekticid
Kemiska identifierare
CAS 470-82-6
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00167977
InChI-nyckel WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
PubChem CID 2758
IUPAC-namn 1,3,3-trimetyl-2-oxabicyklo[2.2.2]oktan
LEDER CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cineole
Färg Färglös
Densitet 0,921 till 0,924 g/ml
Analysprocentintervall Cirka 99 %
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 154.3
Fysisk form Vätska