Läs mer
Cineole, Mikromol™
Produktkod. 17921666
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17921666 250 mg
1 options
Produktkod. 17921666 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1763.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Cineole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eucalyptol (1,8-Cineole)
CAS 470-82-6
Analyt- eller komponentnamn Eucalyptol (1,8-Cineole)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H18 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,3,3-trimethyl-, p-Menthane, 1,8-epoxy- (8CI), 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineol, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane, 1,8-Eucalyptol, 2-Oxa-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.2]octane, Cajeputol, Cineol, Cineole, Eucaliptol, Eucalyptol, Eucalyptole, Eucalytol, Eucapur, Eukalyptol, NSC 6171, Terpan, p-Cineole, Cineolum
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
LEDER CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
IUPAC-namn 2,2,4-trimetyl-3-oxabicyklo[2.2.2]oktantal
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 154,1358 g/mol