Läs mer
Cinnabarinsyra, TRC
Produktkod. 30138211
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138211 25 mg
30137065 10 mg
30003543 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138211 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC44200025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 606-59-7
Molekylformel C14 H8 N2 O6
Molekylvikt (g/mol) 300.22
Synonym 3H-Phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid, 2-amino-3-oxo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Amino-3-oxo-3H-phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid (ACI), Cinnabaric acid, Cinnabarinic acid, Cinnavalininic acid
IUPAC-namn 2-amino-3-oxofenoxazin-1,9-dikarboxylsyra
LEDER NC1=C(C(=O)O)C2=Nc3c(OC2=CC1=O)cccc3C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinnabarinic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H8N2O6/c15-10-6(17)4-8-12(9(10)14(20)21)16-11-5(13(18)19)2-1-3-7(11)22-8/h1-4H,15H2,(H,18,19)(H,20,21)
Formel vikt 300.0382
Procent renhet >95%