Läs mer
Cinnamaldehyde, TRC
Produktkod. 18092230
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18092230 50 g
18011740 10 g
18001540 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18092230 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC44200550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-55-2
Molekylformel C9 H8 O
Molekylvikt (g/mol) 132.16
Synonym Cinnamaldehyde (8CI), 3-Phenyl-2-propenal, 3-Phenyl-2-propen-1-al, 3-Phenyl-2-propenaldehyde, 3-Phenyl-2-propene-1-al, 3-Phenylacrolein, 3-Phenylacrylaldehyde, 3-Phenylpropenal, Abion CA, Benzylideneacetaldehyde, Cassia aldehyde, Cinnacure, Cinnamal, Cinnamic aldehyde, Cinnamite, Cinnamyl aldehyde, NSC 16935, NSC 40346, Phenylacrolein, XC 800, Zimtaldehyde, β-Phenylacrolein
IUPAC-namn 3-fenylprop-2-enal
LEDER O=CC=Cc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinnamaldehyde
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
Formel vikt 132.0575
Procent renhet >95%