Läs mer
Cinamamid, övervägande trans, 97 %
Produktkod. 11485473
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485473 100 g 100g
11465473 5 g 5g
11475473 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485473 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13429.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 621-79-4 | C9H9NO | 147,177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-79-4
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.177
MDL-nummer MFCD00008033
InChI-nyckel APEJMQOBVMLION-VOTSOKGWSA-N
Synonym cinnamamide, trans-cinnamamide, 3-phenylacrylamide, cinnamic amide, 2-propenamide, 3-phenyl, 3-phenylpropenamide, 2-benzylideneacetamide, e-cinnamamide, ginnamic acid amide, trans-cinnamoylamine
PubChem CID 5273472
ChEBI CHEBI:76320
IUPAC-namn (E)-3-fenylprop-2-enamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinnamamide
Namnnotering Övervägande trans
Smältpunkt 145 °C till 149 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2040577
Formel vikt 147.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.