Läs mer
Cinnamedrine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Cinnamedrine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cinnamedrine Hydrochloride |
| CAS | 25441-16-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cinnamedrine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H23 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | dl-Cinnamedrine hydrochloride, Cinnamedrine Hydrochloride, N-cinnamylephedrine Hydrochloride, Benzenemethanol, alpha-[1-[methyl(3-phenyl-2-propen-1-yl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, alpha-[1-[methyl(3-phenyl-2-propenyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, alpha-[1-(cinnamylmethylamino)ethyl]-, hydrochloride, (+/-)- (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO.ClH/c1-16(19(21)18-13-7-4-8-14-18)20(2)15-9-12-17-10-5-3-6-11-17;/h3-14,16,19,21H,15H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(C(O)c1ccccc1)N(C)CC=Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-[methyl(3-phenylprop-2-enyl)amino]-1-phenylpropan-1-ol;hydrochloride |
| Visa mer |