Specifikationer
| CAS | 621-82-9 |
| Smältpunkt | 133°C |
| Färg | White |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Molekylformel | C9H8O2 |
| MDL-nummer | 4369 |
| InChI-nyckel | WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.16 |
| Formel vikt | 148.0548g/mol |
| Fysisk form | Solid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CINNAMIC ACID
- Varning
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P304-VID INANDNING:.
- P313-Sök läkarhjälp.