Läs mer
Cinnaminsyra-bensylester 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320364
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30320364 1 ml
1 options
Produktkod. 30320364 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11667490AL1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl cinnamate
CAS 103-41-3
Analyt- eller komponentnamn Benzyl cinnamate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H14 O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, Cinnamic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Benzyl cinnamate, Benzyl γ-phenylacrylate, Cinnamein, NSC 11780, NSC 44403
InChI formel InChI=1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2
LEDER O=C(OCc1ccccc1)C=Cc2ccccc2
IUPAC-namn Bensyl 3-fenylprop-2-enoat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 238.28
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 238,0994 g/mol