Läs mer
Cinnamic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15898200
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15898200 5 g 5g
15808210 250 g 250g
15818210 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15898200 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8002350005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-10-3
Specifikationer
Smältpunkt 132°C to 136°C
Densitet 1.25 g/cm3 at 4°C
Kokpunkt 300°C/1013 hPa
Molekylformel C6H5CH=CHCOOH
MDL-nummer MFCD00004369
Kvantitet 5 g
Synonym Cinnamic acid, Cinnamic acid
Molekylvikt (g/mol) 148.16