Läs mer
Kanelaldehyd, 99 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11462052 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462052 100 g 100g
11472052 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11462052 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215069080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 SEK
    1028.22 SEK / 100g
    Save 51.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 104-55-2
Molekylformel C9H8O
Molekylvikt (g/mol) 132.162
InChI-nyckel KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enal
PubChem CID 637511
ChEBI CHEBI:16731
IUPAC-namn (E)-3-fenylprop-2-enal
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinnamic Aldehyde
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 100 g
Formel vikt 132.2
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1mL = approx. 1.05g