Learn More
kanel aldehyd, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486025 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1000 g
Packungsgröße:
1000g
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11486025 1000 g 1000g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11486025 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215069091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2580.00 SEK
    2453.70 SEK / 1000g
    Save 126.30 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
kanel aldehyd, MP Biomedicals är också känd som kanelaldehyd.
Specifications
CAS 104-55-2
Smältpunkt -7,5 °C (litteratur)
Densitet 1,0497 g/cm3 vid 20 °C (bokstavlig)
Kokpunkt 246 °C (1014 hPa (litteratur))
Molekylformel C9H8O
Brytningsindex n20/D 1.621 (bokstavlig)
Kvantitet 1000 g
Synonym cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enal
Löslighetsinformation Diverse med alkohol, eter, kloroform, oljor.
InChI-nyckel KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CC=O
IUPAC-namn (E)-3-fenylprop-2-enal
Molekylvikt (g/mol) 132.162
PubChem CID 637511
ChEBI CHEBI:16731
Formel vikt 132.2
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Vätska