Läs mer
Kanelitrik, 97 %, övervägande trans
Produktkod. 10765941 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10765941 100 g Glasflaska 100g
10098811 5 g Glasflaska 5g
10406720 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10765941 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110381000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-03-2027
CAS: 1885-38-7 | C9H7N | 129,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1885-38-7
Molekylformel C9H7N
Molekylvikt (g/mol) 129.16
MDL-nummer MFCD00001930
InChI-nyckel ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamonitrile, trans-cinnamonitrile, styryl cyanide, cinnamyl nitrile, 3-phenylacrylonitrile, beta-cyanostyrene, cinnamonitrile, e, 3-phenyl-2-propenenitrile, acrylonitrile, 3-phenyl, e-3-phenylprop-2-enenitrile
PubChem CID 1550846
IUPAC-namn (E)-3-fenylprop-2-enenitril
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CC#N
Specifications
Kemiskt namn eller material Cinnamonitrile
Namnnotering 97%
Smältpunkt 20 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kokpunkt 254 °C till 255 °C
Flampunkt 126 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 10% max. (cis-kanelitril) (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH=CHCN
Brytningsindex 1,6000 till 1,602
Kvantitet 100 g
Beilstein 09, 589
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 129.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cinnamonitrile, predominantly trans
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.