Läs mer
Kanelitrik, 97 %, övervägande trans
Beskrivning
Cinnamonitril är en moderförening vars derivat kan användas som korrosionsinhibitorer för API J55 stål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
användas som korrosionsinhibitorer för API J55 stål.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Air& ljuskänslig. Förvara mörkt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cinnamonitrile |
| Namnnotering | Övervägande trans |
| Smältpunkt | 18 °C till 20 °C |
| Densitet | 1.029 |
| Kokpunkt | 253 °C till 254 °C |
| Flampunkt | 126 °C (259 °F) |
| Brytningsindex | 1.602 |
| Kvantitet | 25 g |
| Känslighet | Luft- och ljuskänslig |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkohol. Olöslig i vatten. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Cinnamonitrile, predominantly trans
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Cinnamonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.