Läs mer
Cinnamonitrile, cis + trans, 97%
Produktkod. 11408176
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408176 25 g 25g
11418176 100 g 100g
11428176 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15301.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 4360-47-8 | C9H7N | 129.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4360-47-8
Molekylformel C9H7N
Molekylvikt (g/mol) 129.16
MDL-nummer MFCD00001930
InChI-nyckel ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamonitrile, trans-cinnamonitrile, styryl cyanide, cinnamyl nitrile, 3-phenylacrylonitrile, beta-cyanostyrene, cinnamonitrile, e, 3-phenyl-2-propenenitrile, acrylonitrile, 3-phenyl, e-3-phenylprop-2-enenitrile
PubChem CID 1550846
IUPAC-namn (E)-3-phenylprop-2-enenitrile
LEDER N#C\C=C\C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinnamonitrile
Namnnotering cis + trans
Densitet 1.029
Kokpunkt 253°C to 254°C
Flampunkt 126°C (258°F)
Brytningsindex 1.596
Kvantitet 25 g
Beilstein 1209545
Formel vikt 129.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.