Läs mer
Kanelitrik, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cinnamonitrile |
| CAS | 1885-38-7 |
| Molekylformel | C9H7N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (2E)-3-phenyl-2-propenenitrile, (2E)-3-Phenylprop-2-enenitrile, trans-3-Phenyl-2-propenenitrile, trans-3-Phenylpropenonitrile, trans-Cinnamonitrile, trans-beta-Phenylacrylonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H/b7-4+ |
| LEDER | N#C\C=C\c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (E)-3-fenylprop-2-enenitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.16 |
| Formel vikt | 129.0578 |