Läs mer
Cinnamoylklorid, 98 %, övervägande trans
Produktkod. 10416720 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10416720 5 g Glasflaska 5g
10316030 100 g Glasflaska 100g
10687632 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10416720 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110390050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102-92-1 | C9H7ClO | 166,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-92-1
Molekylformel C9H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 166.61
MDL-nummer MFCD00000732
InChI-nyckel WOGITNXCNOTRLK-VOTSOKGWSA-N
Synonym cinnamoyl chloride, cinnamic acid chloride, cinnamic chloride, trans-3-phenylacryloyl chloride, 2-propenoyl chloride, 3-phenyl, cinnamoylchloride, e-cinnamoyl chloride, trans-cinnamoyl chloride, 2e-3-phenylprop-2-enoyl chloride, 3-phenyl-2-propenoyl chloride
PubChem CID 5354261
IUPAC-namn (E)-3-fenylprop-2-enoylklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinnamoyl chloride
Namnnotering 98%
Smältpunkt 33.0°C to 37.0°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 256.0°C to 258.0°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH=CHCOCl
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 2301
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in hydrocarbons and esters,soluble in dioxane,very soluble in logroin
Formel vikt 166.61
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.