missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cinnamoyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 17082-09-6 |
| Smältpunkt | 32°C to 36°C |
| Densitet | 1.16 g/cm3 at 20°C |
| Molekylformel | C6H5CH=CHCOCl |
| MDL-nummer | MFCD00000986 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | Cinnamoyl chloride, Cinnamic acid chloride, Cinnamoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.6 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?