Läs mer
Cinnamyl acetate, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31032966
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31032966 500 g -
31028986 100 g 100g
31032026 1 kg 1kg
31030278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 31032966 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD121365500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material Cinnamyl acetate
CAS 103-54-8
Molekylformel C11H12O2
MDL-nummer MFCD00008722
Kvantitet 500 g
LEDER CC(OC/C=C/C1=CC=CC=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 176.21
Procent renhet 95%