Läs mer
Cinnamylalkohol, 98 %
Produktkod. 11489943
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489943 1000 g 1000g
11499943 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489943 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13025.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104-54-1 | C9H10O | 134,178 g/mol
Cinnamylalkohol är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Den används även i parfymer och som deodorant.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Cinnamylalkohol är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Den används även i parfymer och som deodorant.
Löslighet Lösligt i vatten
1,8 g/L (20 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-54-1
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.178
MDL-nummer MFCD00002921
InChI-nyckel OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcohol
PubChem CID 5315892
ChEBI CHEBI:33227
IUPAC-namn (E)-3-fenylprop-2-en-1-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinnamyl alcohol
Smältpunkt 32 °C till 35 °C
Densitet 1.044
Kokpunkt 257 °C till 258 °C
Flampunkt 126 °C (258 °F)
Odör Trevligt
Linjär formel C6H5CH=CHCH2OH
Kvantitet 1000 g
Beilstein 1903999
Merck Index 14,2302
Löslighetsinformation Löslig i vatten 1,8 g/L (20 °C).
Formel vikt 134.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.