Läs mer
Cinnamylalkohol, 98 % trans
Produktkod. 10746361 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
250 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10746361 5 g Glasflaska 5g
10755041 100 g Glasflaska 100g
10645772 250 g Glasflaska 250g
10316890 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10746361 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148520050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104-54-1 | C9H10O | 134,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-54-1
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00002921
InChI-nyckel OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcohol
PubChem CID 5315892
ChEBI CHEBI:33227
IUPAC-namn (E)-3-fenylprop-2-en-1-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinnamyl alcohol
Namnnotering 98%
Smältpunkt 31.0°C to 35.0°C
Färg Vitt
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Kokpunkt 258.0°C
Flampunkt 126°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH=CHCH2OH
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, 570
Merck Index 15, 2303
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, methanol, clearly soluble in 3 volumes 50% alcohol, freely soluble in alcohol, ether, and other, common organic solvents
Formel vikt 134.18
Procent renhet 98% trans
Fysisk form Fused Low Melting Crystalline Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cinnamyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.