Läs mer
Cinnamylbromid, 97 %, övervägande trans
Product Code. 10787461 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10787461 5 g Glasflaska 5g
10122261 25 g Glasflaska 25g
10041781 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10787461 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 110400050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 4392-24-9 | C9H9Br | 197,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4392-24-9
Molekylformel C9H9Br
Molekylvikt (g/mol) 197.07
MDL-nummer MFCD00000245
InChI-nyckel RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamyl bromide, 3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, e-3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, 3-bromo-1-phenyl-1-propene, 3-bromo-1-phenyl propene-1, e-3-bromoprop-1-enyl benzene, 3-bromo-propenyl-benzene, e-cinnamyl bromide, trans-cinnamyl bromide
PubChem CID 5357478
IUPAC-namn [(E)-3-bromprop-l-enyl]bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CCBr
Specifications
Kemiskt namn eller material Cinnamyl bromide
Namnnotering 97%
Smältpunkt 26 °C till 32 °C
Densitet 1.3320g/mL, 1.332
Kokpunkt 103 °C (22,0 mmHg)
Flampunkt 87 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH=CHCH2Br
Brytningsindex 1.621
Kvantitet 5 g
Beilstein 05, II, 372
Formel vikt 197.07
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.