Läs mer
Cinnamylbromid, övervägande trans, 95 %
Produktkod. 11304594
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304594 5 g 5g
11314594 25 g 25g
11324594 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11304594 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01420.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4392-24-9 | C9H9Br | 197,075 g/mol
Cinnamylbromid, används vid syntes av naftifin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Cinnamylbromid, används vid syntes
av naftifin.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4392-24-9
Molekylformel C9H9Br
Molekylvikt (g/mol) 197.075
MDL-nummer MFCD00000245
InChI-nyckel RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamyl bromide, 3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, e-3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, 3-bromo-1-phenyl-1-propene, 3-bromo-1-phenyl propene-1, e-3-bromoprop-1-enyl benzene, 3-bromo-propenyl-benzene, e-cinnamyl bromide, trans-cinnamyl bromide
PubChem CID 5357478
IUPAC-namn [(E)-3-bromprop-l-enyl]bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinnamyl bromide
Namnnotering predominantly trans
Smältpunkt 26°C to 29°C
Kokpunkt 88°C to 90°C (1 mmHg)
Flampunkt 87°C (188°F)
Brytningsindex 1.621
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 605833
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 197.08
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.