Läs mer
Cinnamylbromid, TRC
Produktkod. 30362002
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30362002 1 g
1 options
Produktkod. 30362002 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4420351G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinnamyl Bromide
CAS 4392-24-9
Molekylformel C9H9Br
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Bromo-3-phenyl-2-propene, (3-Bromo-1-propenyl)benzene, (3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene, 1-Phenyl-3-bromo-1-propene, 3-Bromo-1-phenylprop-1-ene, 3-Bromo-1-phenylpropene, 3-Bromoprop-1-en-1-ylbenzene, 3-Phenyl-2-propenyl Bromide3-Phenylallyl Bromide, Cinnamyl Bromide, NSC 78446
InChI formel InChI=1S/C9H9Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
LEDER BrC\C=C\c1ccccc1
IUPAC-namn [(E)-3-bromoprop-1-enyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 197.07
Formel vikt 195.9888