Läs mer
Cinnamylbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cinnamyl Bromide |
| CAS | 4392-24-9 |
| Molekylformel | C9H9Br |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-Bromo-3-phenyl-2-propene, (3-Bromo-1-propenyl)benzene, (3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene, 1-Phenyl-3-bromo-1-propene, 3-Bromo-1-phenylprop-1-ene, 3-Bromo-1-phenylpropene, 3-Bromoprop-1-en-1-ylbenzene, 3-Phenyl-2-propenyl Bromide3-Phenylallyl Bromide, Cinnamyl Bromide, NSC 78446 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+ |
| LEDER | BrC\C=C\c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | [(E)-3-bromoprop-1-enyl]bensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.07 |
| Formel vikt | 195.9888 |