Läs mer
Cinnamylklorid, 95 %, stick. med natriumkarbonat
Produktkod. 11457027
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457027 50 g 50g
11467027 250 g 250g
11447027 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14408.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2687-12-9 | C9H9Cl | 152,62 g/mol
Cinnamylklorid används i den enantioselektiva totalsyntesen av helioporiner C och E, bioaktiva marina diterpener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Cinnamylklorid används i den enantioselektiva totalsyntesen av helioporiner C och E, bioaktiva marina
diterpener.
Löslighet Lösligt i vatten
(0,2 g/L vid 20 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2687-12-9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinnamyl chloride
Namnnotering stabilized with sodium carbonate
Smältpunkt 7°C
Densitet 1.096
Kokpunkt 86°C to 87°C (2 mmHg)
Flampunkt 79°C (174°F)
Molekylformel C9H9Cl
Brytningsindex 1.5845
MDL-nummer MFCD00000986
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2927
Beilstein 741974
Synonym cinnamyl chloride, 3-chloroprop-1-en-1-yl benzene, 3-chloro-1-phenyl-1-propene, trans-cinnamyl chloride, 1e-3-chloroprop-1-en-1-yl benzene, benzene, 3-chloropropenyl, e-3-chloroprop-1-enyl benzene, unii-2i1adl56tx, 2i1adl56tx, cinnamylchloride
Löslighetsinformation Soluble in water (0.2g/L at 20°C).
InChI-nyckel IWTYTFSSTWXZFU-QPJJXVBHSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CCCl
IUPAC-namn [(E)-3-klorprop-l-enyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 152.62
PubChem CID 639658
Formel vikt 152.62
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.