Läs mer
Cinnamyl chloride, 95% trans
Produktkod. p-93178 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10674872 5 g Glasflaska 5g
10743571 100 g Glasflaska 100g
10245950 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10674872 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181850050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2687-12-9 | C9H9Cl | 152.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2687-12-9
Molekylformel C9H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 152.62
MDL-nummer MFCD00000986
InChI-nyckel IWTYTFSSTWXZFU-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamyl chloride, 3-chloroprop-1-en-1-yl benzene, 3-chloro-1-phenyl-1-propene, trans-cinnamyl chloride, 1e-3-chloroprop-1-en-1-yl benzene, benzene, 3-chloropropenyl, e-3-chloroprop-1-enyl benzene, unii-2i1adl56tx, 2i1adl56tx, cinnamylchloride
PubChem CID 639658
IUPAC-namn [(E)-3-klorprop-l-enyl]bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinnamyl chloride
Namnnotering 95% trans
Smältpunkt 7.0°C
Färg Brun-gul till gul
Densitet 1.0960g/mL, 1.096
Kokpunkt 120.0°C to 126.0°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 79°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH=CHCH2Cl
Brytningsindex 1.5830 to 1.5850
Kvantitet 5 g
Beilstein 05, II, 372
Fieser 13,299
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, n,n-dmf,, acetone, formic acid, benzene, ethyl ether
Formel vikt 152.62
Procent renhet 95% trans
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cinnamyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.