Läs mer
Cinnamyl propionate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11454637
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11454637
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21142.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 103-56-0
Molekylformel C12H14O2
Molekylvikt (g/mol) 190.24
MDL-nummer MFCD00048610
InChI-nyckel KGDJMNKPBUNHGY-RMKNXTFCSA-N
Synonym cinnamyl propionate, cinnamyl alcohol, propionate, propionic acid, cinnamyl ester, 3-phenyl-2-propenyl propionate, 3-phenyl-2-propen-1-yl propionate, 3-phenylallyl propionate, gamma-phenylallyl propionate, 3-phenyl-2-propen-1-ol propanoate, fema no. 2301, 3-phenyl-2-propenyl propanoate
PubChem CID 5355850
IUPAC-namn [(E)-3-phenylprop-2-enyl] propanoate
LEDER CCC(=O)OC\C=C\C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Cinnamyl propionate
Densitet 1.04
Flampunkt 100°C (212°F)
Linjär formel CH3CH2CO2CH2CH=CHC6H5
Kvantitet 25 g
Formel vikt 190.24
Procent renhet 97%
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado