Läs mer
Cinnamylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cinnamylamine Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H,8,10H2;1H/b7-4+; |
| Formel vikt | 169.0658 |