Läs mer
Cinnamylidenacetofenon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11472068
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472068 5 g 5g
11482068 25 g 25g
11492068 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15114.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 614-57-3 | C17H14O | 234.298 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-57-3
Molekylformel C17H14O
Molekylvikt (g/mol) 234.298
MDL-nummer MFCD00020692
InChI-nyckel QONKLJMPKWQQFG-HPIZBCMHSA-N
Synonym cinnamylideneacetophenone, cinnamalacetophenone, 5-phenyl-2,4-pentadienophenone, 5-phenylpenta-2,4-dienophenone, 2e,4e-1,5-diphenylpenta-2,4-dien-1-one, ?,e-1,5-diphenyl-2,4-pentadien-1-one, 2,4-pentadienophenone, 5-phenyl, 2,4-pentadien-1-one, 1,5-diphenyl-, ?,e, 1,5-diphenyl-2,4-pentadien-1-one, 2,4-pentadien-1-one, 1,5-diphenyl
PubChem CID 1549519
IUPAC-namn (2E,4E)-1,5-difenylpenta-2,4-dien-1-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinnamylideneacetophenone
Smältpunkt 100°C to 102°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1870052
Formel vikt 234.3
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.