Läs mer
Cinnarizine EP Impurity E, Mikromol™
Beskrivning
Cinnarizine EP Impurity E
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Bis(diphenylmethyl)piperazine |
| CAS | 216581-01-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,4-Bis(diphenylmethyl)piperazine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C30 H30 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,4-Bis(diphenylmethyl)piperazine, Cinnarizine Imp. E (EP), Cinnarizine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C30H30N2/c1-5-13-25(14-6-1)29(26-15-7-2-8-16-26)31-21-23-32(24-22-31)30(27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28/h1-20,29-30H,21-24H2 |
| LEDER | C1CN(CCN1C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | 1,4-dibenzhydrylpiperazine |
| Visa mer |