Läs mer
Cinnarizin, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cinnarizine |
| CAS | 298-57-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cinnarizine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C26 H28 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Cinnarizine, (E)-1-(Diphenylmethyl)-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazine, Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)- (9CI), Piperazine, 1-cinnamyl-4-(diphenylmethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(3-Phenylallyl)-4-(diphenylmethyl)piperazine, 1-Benzhydryl-4-cinnamylpiperazine, 1-Cinnamyl-4-(diphenylmethyl)piperazine, 1-Cinnamyl-4-benzhydrylpiperazine, 1-Diphenylmethyl-4-cinnamoylpiperazine, 516MD, Aplactan, Aplexal, Apotomin, Artate, Carecin, Cerebolan, Cerepar, Cinaperazine, Cinarizine, Cinazyn, Cinnacet, Cinnageron, Cinnarizine, Cinnipirine, Corathiem, Denapol, Dimitron, Dimitronal, Eglen, Folcodal, Giganten, Glanil, Hilactan, Ixterol, Katoseran, Labyrin, Lazeta, Marisan, Midronal, Mitronal, N-Benzhydryl-N'-cinnamylpiperazine, Olamin, Processine, R 1575, R 516, Sedatromin, Sepan, Siptazin, Spaderizine, Stugeron, Stunarone, Stutgeron, Stutgin, Toliman, Vergo |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28N2/c1-4-11-23(12-5-1)13-10-18-27-19-21-28(22-20-27)26(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h1-17,26H,18-22H2/b13-10+ |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | C(\C=C\c1ccccc1)N2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Visa mer |