Läs mer
Cinnarizine, MedChemExpress
Product Code. 16418606
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Unit Size:
100mg
Product Code. Kvantitet Unit Size
16418606 100 mg 100mg
1 options
Product Code. 16418606 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB1090
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Cinnarizine is an antihistamine and a calcium channel blocker, promote cerebral blood flow, used to treat cerebral apoplexy, post-trauma cerebral symptoms, and cerebral arteriosclerosis.
Cinnarizine is an antihistamine and a calcium channel blocker, promote cerebral blood flow, used to treat cerebral apoplexy, post-trauma cerebral symptoms, and cerebral arteriosclerosis.
Specifications
Kemiskt namn eller material Cinnarizine
CAS 298-57-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H28N2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 7.14 mg/mL (19.38 mM; Need ultrasonic)
LEDER N1(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CCN(C/C=C/C4=CC=CC=C4)CC1
Molekylvikt (g/mol) 368.51
Formel vikt 368.51
Procent renhet 99.63%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation