Läs mer
Cinnarizin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11453192 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453192 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11453192 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215498625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 SEK
    1542.33 SEK / 25g
    Save 77.67 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinnarizine
CAS 298-57-7
Färg Vitt
Molekylformel C26H28N2
Kvantitet 25 g
Synonym cinnarizine, stugeron, dimitronal, stutgin, dimitron, folcodal, midronal, mitronal, stutgeron, glanil
InChI-nyckel DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
LEDER C1CN(CCN1CC=CC2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
IUPAC-namn 1-benshydryl-4-[(E)-3-fenylprop-2-enyl]piperazin
Molekylvikt (g/mol) 368.524
PubChem CID 1547484
ChEBI CHEBI:31403
Formel vikt 368.52
Fysisk form Pulver