Läs mer
Cinnarizine
Produktkod. 15496459
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496459 100 g 100g
15486459 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496459 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64568.22
 Begränsad artikel
I lager
Ett antihistamin | CAS: 298-57-7 | C26H28N2 | 368,524 g/mol
Ett antihistamin
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-57-7
Molekylformel C26H28N2
Molekylvikt (g/mol) 368.524
MDL-nummer MFCD00056037
InChI-nyckel DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
Synonym cinnarizine, stugeron, dimitronal, stutgin, dimitron, folcodal, midronal, mitronal, stutgeron, glanil
PubChem CID 1547484
ChEBI CHEBI:31403
IUPAC-namn 1-benzhydryl-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine
LEDER C1CN(CCN1CC=CC2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinnarizine
Smältpunkt 117 °C till 121 °C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,2305
Löslighetsinformation Löslig i kloroform vid 50 mg/ml
Formel vikt 368.52
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning