Läs mer
Cinnarizin, TRC
Produktkod. 17971965
Change view
Kvantitet:
100 mg
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17971965 10 g
17934085 100 mg
17902565 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17971965 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC46530010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-57-7
Molekylformel C26 H28 N2
Molekylvikt (g/mol) 368.51
Synonym Cinnarizine, (E)-1-(Diphenylmethyl)-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazine, Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)- (9CI), Piperazine, 1-cinnamyl-4-(diphenylmethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(3-Phenylallyl)-4-(diphenylmethyl)piperazine, 1-Benzhydryl-4-cinnamylpiperazine, 1-Cinnamyl-4-(diphenylmethyl)piperazine, 1-Cinnamyl-4-benzhydrylpiperazine, 1-Diphenylmethyl-4-cinnamoylpiperazine, 516MD, Aplactan, Aplexal, Apotomin, Artate, Carecin, Cerebolan, Cerepar, Cinaperazine, Cinarizine, Cinazyn, Cinnacet, Cinnageron, Cinnarizine, Cinnipirine, Corathiem, Denapol, Dimitron, Dimitronal, Eglen, Folcodal, Giganten, Glanil, Hilactan, Ixterol, Katoseran, Labyrin, Lazeta, Marisan, Midronal, Mitronal, N-Benzhydryl-N'-cinnamylpiperazine, Olamin, Processine, R 1575, R 516, Sedatromin, Sepan, Siptazin, Spaderizine, Stugeron, Stunarone, Stutgeron, Stutgin, Toliman, Vergo
IUPAC-namn 1-benzhydryl-4-[(E)-3-fenylprop-2-enyl]piperazin
LEDER C(\C=C\c1ccccc1)N2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccccc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinnarizine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C26H28N2/c1-4-11-23(12-5-1)13-10-18-27-19-21-28(22-20-27)26(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h1-17,26H,18-22H2/b13-10+
Formel vikt 368.2252
Procent renhet >95%