Läs mer
MedChemExpress Cinobufagin
Produktkod. 16428978
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16428978 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 16428978 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0421
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MedChemExpress Cinobufagin, a kind of Chinese materia medica with antitumor effect, is widely used in clinical practice, especially in anti-liver cancer.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 442.54 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 470-37-1
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.9%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (225.97 mM)
Synonym Cinobufagine
Mål Autophagy∣Apoptosis