Läs mer
Cinobufagine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cinobufagin |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34O6/c1-14(27)31-22-21(15-4-7-20(29)30-13-15)25(3)11-9-18-19(26(25)23(22)32-26)6-5-16-12-17(28)8-10-24(16,18)2/h4,7,13,16-19,21-23,28H,5-6,8-12H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19-,21+,22-,23-,24+,25-,26-/m1/s1 |
| Formel vikt | 442.2355 |