Läs mer
Cinobufotalin, TRC
Produktkod. 30011340
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011340 5 mg
30010227 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30011340 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4755035MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1108-68-5
Molekylformel C26 H34 O7
Molekylvikt (g/mol) 458.54
Synonym (3β,5β,15β,16β)-16-(acetyloxy)-14,15-epoxy-3,5-dihydroxy-bufa-20,22-dienolide
IUPAC-namn [(1R,2S,4R,5R,6R,7R,10S,11R,14S,16S)-14,16-dihydroxy-7,11-dimethyl-6-(6-oxopyran-3-yl)-3-oxapentacyclo[8.8.0.02,4.02,7.011,16]octadecan-5-yl] acetate
LEDER CC(=O)O[C@H]1[C@H]2O[C@]23[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]3(C)[C@H]1C6=COC(=O)C=C6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinobufotalin
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H34O7/c1-14(27)32-21-20(15-4-5-19(29)31-13-15)24(3)10-7-17-18(26(24)22(21)33-26)8-11-25(30)12-16(28)6-9-23(17,25)2/h4-5,13,16-18,20-22,28,30H,6-12H2,1-3H3/t16-,17-,18+,20-,21+,22+,23+,24+,25-,26+/m0/s1
Formel vikt 458.2304