Läs mer
Cinoctramide, MedChemExpress
Produktkod. 16408668
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16408668 10 mg
1 options
Produktkod. 16408668 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1084
MedChemExpress Cinoctramide is an intermediate of pharmaceutical synthesis. Cinoctramide can be used for the research of autoimmune diseases.
Cinoctramide is an intermediate of pharmaceutical synthesis. Cinoctramide can be used for the research of autoimmune diseases.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinoctramide
CAS 28598-08-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H27NO4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (374.90 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1CCCCCCC1)/C=C/C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2
Molekylvikt (g/mol) 333.42
Formel vikt 333.42
Procent renhet 99.87%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid