Läs mer
Cinoxacin, LoGiCal
Produktkod. 30461775
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461775 10 mg
1 options
Produktkod. 30461775 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1991.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinoxacin
CAS 28657-80-9
Analyt- eller komponentnamn Cinoxacin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H10 N2 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym [1,3]Dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Ethyl-3-carboxy-6,7-methylenedioxy-4-cinnolone, Cinobac, Cinobactin, Cinoxacin, Compound 64716, NSC 304467, Noxigram, Uronorm
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCN1N=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
IUPAC-namn 1-etyl-4-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnolin-3-karboxylsyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 262.22
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 262,059 g/mol