Läs mer
Cinoxacin, MedChemExpress
Produktkod. 16478596
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16478596 100 mg
16424547 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16478596 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1085
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Cinoxacin (Compound 64716), a synthetic antimicrobial related to the quinolone class of orally active antibacterial agent. Cinoxacin has antibacterial activity against many gram-negative aerobic bacteria and inhibits bacterial DNA synthesis. Cinoxacin can be used for the research of urinary tract infections and bacterial prostatitis.
Cinoxacin (Compound 64716), a synthetic antimicrobial related to the quinolone class of orally active antibacterial agent. Cinoxacin has antibacterial activity against many gram-negative aerobic bacteria and inhibits bacterial DNA synthesis. Cinoxacin can be used for the research of urinary tract infections and bacterial prostatitis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinoxacin
Fysisk form Solid
CAS 28657-80-9
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H10N2O5
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Compound 64716
Löslighetsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (31.77 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=NN(CC)C2=C(C=C3C(OCO3)=C2)C1=O)O
Molekylvikt (g/mol) 262.22
Formel vikt 262.22
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.