Läs mer
Cinoxacin, Mikromol™
Produktkod. 17969284
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17969284 100 mg
1 options
Produktkod. 17969284 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1991.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Cinoxacin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinoxacin
CAS 28657-80-9
Analyt- eller komponentnamn Cinoxacin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H10 N2 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym [1,3]Dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Ethyl-3-carboxy-6,7-methylenedioxy-4-cinnolone, Cinobac, Cinobactin, Cinoxacin, Compound 64716, NSC 304467, Noxigram, Uronorm
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
LEDER CCN1N=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
IUPAC-namn 1-etyl-4-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnolin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 262.22
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 262,059 g/mol