Läs mer
Cinoxacin, TRC
Produktkod. 17988104
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17988104 1 g
17957824 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17988104 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4757001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28657-80-9
Molekylformel C12 H10 N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 262.22
Synonym [1,3]Dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Ethyl-3-carboxy-6,7-methylenedioxy-4-cinnolone, Cinobac, Cinobactin, Cinoxacin, Compound 64716, NSC 304467, Noxigram, Uronorm
IUPAC-namn 1-etyl-4-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnolin-3-karboxylsyra
LEDER CCN1N=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinoxacin
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
Formel vikt 262.059