Läs mer
Cinoxate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cinoxate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O4/c1-3-17-10-11-18-14(15)9-6-12-4-7-13(16-2)8-5-12/h4-9H,3,10-11H2,1-2H3/b9-6+ |
| Formel vikt | 250.1205 |
| Procent renhet | >95% |