Läs mer
Cinromide, MedChemExpress
Produktkod. 16428716
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16428716 100 mg
1 options
Produktkod. 16428716 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1274
MedChemExpress Cinromide is an anticonvulsant agent. Cinromide inhibits epithelial neutral amino acid transporter B0AT1 (SLC6A19) with an IC50 of 0.5 μM.
Cinromide is an anticonvulsant agent. Cinromide inhibits epithelial neutral amino acid transporter B0AT1 (SLC6A19) with an IC50 of 0.5 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinromide
CAS 58473-74-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H12BrNO
Kvantitet 100 mg
Synonym trans-3-Bromo-N-ethylcinnamamide
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (983.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCC)/C=C/C1=CC=CC(Br)=C1
Molekylvikt (g/mol) 254.12
Formel vikt 254.12
Procent renhet 99.23%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation