Läs mer
Cinromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cinromide |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12BrNO/c1-2-13-11(14)7-6-9-4-3-5-10(12)8-9/h3-8H,2H2,1H3,(H,13,14)/b7-6+ |
| Formel vikt | 253.0102 |