Läs mer
Steris™ CIP 220™
Volym (metrisk):
3,8 l
Förpackningsstorlek:
4 GAL
Beskrivning
CIP 220 Acid-Based Process & Research Cleaner är speciellt framtagen för att möta de unika rengöringskraven som finns inom läkemedels-, bioteknik-, kosmetika-, kosttillskotts- och andra industrier. Detta fosfatfria lågskummande tvättmedel är idealiskt för användning i CIP, COP och manuella applikationer.
- Flexibilitet —Effektiv rengöring mot en mängd olika läkemedelsrester
- Lätt att —validera Underlättar städvalidering med ett omfattande paket med supportdokumentation
- Kostnadsbesparingar —Minskar vattenförbrukning och rengöringstid tack vare överlägsen sköljning och lågskummande egenskaper
- Miljövänlig Fosfatfri —och tillverkad med biologiskt nedbrytbara ytaktiva ämnen för att stödja harmonisering av rengöringsprocesser
- Tillförlitlighet —Global tillgänglighet och tillverkad för läkemedelsindustrin i en cGMP-kompatibel, FDA-registrerad och ISO 9001-certifierad anläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| pH | 2.8 |
| Utseende | Färglös till svagt gul |
| Sammansättning | 10 –30% hydroxiättiksyra |
| Kvantitet | 4 Pk. |
| Löslighet | Helt löslig i vatten |
| Volym (metrisk) | 3,8 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CIP 220
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Hydroxyacetic acid