missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CIP29 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Produktkod. 18042379 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18042379 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18042379 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297653AF647

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

CIP29 Polyclonal specifically detects CIP29 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CIP29
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 647
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CIP29Hcc-1, cytokine induced protein 29 kDa, Cytokine-induced protein of 29 kDa, HCC1MGC14726, hepatocellular carcinoma 1, HSPC316, Nuclear protein Hcc-1, proliferation associated cytokine-inducible protein CIP29, Proliferation-associated cytokine-inducible protein CIP29, SAP domain containing ribonucleoprotein, SAP domain-containing ribonucleoprotein, THO1
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CIP29 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84324
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.