missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cipargamin, MedChemExpress

Produktkod. p-200097750
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16498667

Brand: Medchem Express HY14430

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Cipargamin (NITD609) is an potent antimalarial compound, with an IC50 of appr 1 nM against P. falciparum.

Cipargamin (NITD609) is an potent antimalarial compound, with an IC50 of appr 1 nM against P. falciparum.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cipargamin
Fysisk form Solid
CAS 1193314-23-6
Färg Brown
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H14Cl2FN3O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym NITD609 KAE609
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (128.13 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC1=C(Cl)C=C(NC2=C3C[C@H](C)N[C@@]2(C4=C(C=CC(Cl)=C4)N5)C5=O)C3=C1
Molekylvikt (g/mol) 390.24
Formel vikt 390.24
Procent renhet 98.3%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.